Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41424.09
41424.18
41424.30
41424.09EA
90.7
EUR
41424.09
41424.18
41424.30
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado nos metais)
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: YF3
Formula Weight: 145.90
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
For vacuum deposition
Fórmula:
F₃Y Ponto de ebulição: 2227 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1387 °C Densidade: 4,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049714 Número CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |