Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13650.14
13650.36
13650.14EA
90.8
EUR
13650.14
13650.36
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: YF3
Formula Weight: 145.90
Physical Form: Lump/powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Fórmula:
F₃Y Ponto de ebulição: 2227 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1387 °C Densidade: 4,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049714 Número CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |