Print…
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
11178.14 11178.22 11178.36
11178.14EA 135 EUR
11178.14 11178.22 11178.36
Yttrium(III) fluoride, anidro ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Fórmula: F₃Y
Peso Molecular: 145.9 g/mol
Ponto de ebulição: 2227
Ponto de Fusão: 1387
Densidade: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049714
Número CAS: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1 III