Print…
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
451363-10G 451363-50G
SIAL451363-10GEA 207 EUR
SIAL451363-10G SIAL451363-50G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Y
Peso Molecular: 195.26 g/mol
Ponto de ebulição: 1488
Ponto de Fusão: 703
Densidade: 2.52 g/cm³ (700 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011470
Número CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0