Yttrium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
35743.09
35743.18
35743.30
35743.09EA
160
EUR
35743.09
35743.18
35743.30
Yttrium(III) chloride, ultra seco ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Yttrium(III) chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-92-9
Molecular Formula: Cl3Y
Formula Weight: 195.26
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.67
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 721°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011470
Fórmula:
Cl₃Y Peso Molecular: 195.26 g/mol Ponto de ebulição: 1488 Ponto de Fusão: 721 °C Densidade: 2.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011470 Número CAS: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 Merck Index: 14,10107 |