Yttrium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
18682.18
18682.09
18682.30
18682.18EA
588
EUR
18682.18
18682.09
18682.30
Yttrium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Yttrium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-92-9
Molecular Formula: Cl3Y
Formula Weight: 195.26
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.67
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 721°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011470
Fórmula:
Cl₃Y Ponto de ebulição: 1488 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 721 °C Densidade: 2,67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011470 Número CAS: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 Merck Index: 14,10107 |