Print…
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
409359-1G 409359-5G
SIAL409359-1GEA 359 EUR
SIAL409359-1G SIAL409359-5G
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Scandium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Sc
Ponto de Fusão: 940 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (940 °C)
Número MDL : MFCD00011221
Número CAS: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1