Scandium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
18677.03
18677.06
18677.03EA
354
EUR
18677.03
18677.06
Scandium(III) chloride, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Scandium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-84-9
Molecular Formula: ScCl3
Formula Weight: 151.32
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.39
Melting Point: 939°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011221
Fórmula:
Cl₃Sc Ponto de Fusão: 939 °C Densidade: 2,39 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011221 Número CAS: 10361-84-9 EINECS: 233-799-1 Merck Index: 14,8392 |