Print…
Yttrium(III) bromide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Ampulado sob árgon
35746.04 35746.09
35746.04EA 166 EUR
35746.04 35746.09
Yttrium(III) bromide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Yttrium(III) bromide
Purity: 99.9% CAS No.: 13469-98-2 Molecular Formula: YBr3 Formula Weight: 328.63 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049710
Fórmula: Br₃Y
Peso Molecular: 328.62 g/mol
Ponto de Fusão: 904 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049710
Número CAS: 13469-98-2
EINECS: 236-728-2