Print…
Yttrium(III) bromide, hidratado ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
13158.14 13158.22
13158.14EA 163 EUR
13158.14 13158.22
Yttrium(III) bromide, hidratado ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Yttrium(III) bromide
Purity: 99.99% Molecular Formula: YBr3.xH2O Formula Weight: 328.63(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic
Atenção: Hygroscopic. Store in cool, dry, conditions in well sealed container. Incompatible with water, moisture.
Fórmula: YBr₃·xH₂O
Peso Molecular: 328.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049710
Número CAS: 13469-98-2 (anhy)
EINECS: 236-728-2
Encomendar
Total Rare Earth Oxide impurities 0.01% max.