Print…
Sulfato de mercúrio (II) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
83565.180EA 199 EUR
83565.180 83565.230
Sulfato de mercúrio (II) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Sulfato de Mercúrio (II)
Fórmula: HgSO₄
Peso Molecular: 296.65 g/mol
Ponto de Fusão: 850
Densidade: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
Residue after reduction Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.15 %