Print…
Sulfato de mercúrio (II), extra puro, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 218 EUR
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Sulfato de mercúrio (II), extra puro, Supelco®
Sulfato de Mercúrio (II)
Fórmula: HgSO₄
Peso Molecular: 296.65 g/mol
Ponto de Fusão: 850
Densidade: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Encomendar
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials