Print…
Sulfato de mercúrio (II) ACS reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04480.0050 1.04480.0250
1.04480.0050EA 202 EUR
1.04480.0050 1.04480.0250
Sulfato de mercúrio (II) ACS reagente analítico, Supelco®
Sulfato de Mercúrio (II)
Fórmula: HgSO₄
Peso Molecular: 296.65 g/mol
Ponto de Fusão: 850
Densidade: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 296.65 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Density 6.47 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials