Print…
Sulfato de mercúrio (II), BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
7464.1000EA 0 EUR
7464.1000 7464.2500
Sulfato de mercúrio (II), BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Sulfato de Mercúrio (II)
Fórmula: HgSO₄
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914