Print…
Sulfato de mercúrio (II) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
A16330.0B A16330.18 A16330.30
A16330.0BEA 669 EUR
A16330.0B A16330.18 A16330.30
Sulfato de mercúrio (II) ≥98%
Sulfato de Mercúrio (II)
Purity: 98+% CAS No.: 7783-35-9 Molecular Formula: HgO4S Formula Weight: 296.65 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5887 MDL No.: MFCD00011047
Fórmula: HgSO₄
Peso Molecular: 296.65 g/mol
Ponto de Fusão: 850 Decomp.
Densidade: 6.470
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914