Print…
Sulfato de mercúrio (II) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
190501000 190505000
ACRO190501000EA 124 EUR
ACRO190501000 ACRO190505000
Sulfato de mercúrio (II) 99+%
Sulfato de Mercúrio (II)
Fórmula: HgSO₄
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 6,47 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011047
Número CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %