Print…
Sulfato de cádmio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
481882-25G 481882-5G
SIAL481882-25GEA 324 EUR
SIAL481882-25G SIAL481882-5G
Sulfato de cádmio, Sigma-Aldrich®
Sulfato de cádmio
Fórmula: CdO₄S
Peso Molecular: 208.47 g/mol
Ponto de Fusão: 1000
Densidade: 4.7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010923
Número CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01665