Print…
Seleneto de Zinco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) selenide
A19947.09 A19947.18 A19947.30
A19947.09EA 31.6 EUR
A19947.09 A19947.18 A19947.30
Seleneto de Zinco
Seleneto de Zinco
CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Odour: Odourless Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 MDL No.: MFCD00011296
Fórmula: SeZn
Peso Molecular: 144.35 g/mol
Ponto de Fusão: >1100 °C
Densidade: 5.42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011296
Número CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,10290