Print…
Seleneto de Cádmio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244600-10G 244600-50G
SIAL244600-10GEA 114 EUR
SIAL244600-10G SIAL244600-50G
Seleneto de Cádmio, Sigma-Aldrich®
Seleneto de Cádmio
Fórmula: CdSe
Ponto de Fusão: 1268 °C
Densidade: 5,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010917
Número CAS: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01663