Tiocianato de Mercúrio (II)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
37106.18
37106.30
37106.18EA
84.6
EUR
37106.18
37106.30
Tiocianato de Mercúrio (II)
Tiocianato de Mercúrio (II)
CAS No.: 592-85-8
Molecular Formula: C2HgN2S2
Formula Weight: 316.75
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 3561344
Merck Reference: 14,5890
UN No.: 1646
MDL No.: MFCD00011039
Fórmula:
C₂HgN₂S₂ Ponto de Fusão: ∼ 165 °C (decomposição) Densidade: 3,71 Ponto de Inflamação: 120 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011039 Número CAS: 592-85-8 EINECS: 209-773-0 UN: 1646 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5890 |