Print…
Sulfureto de Zinco ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Zinc (II) sulphide
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 117 EUR
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Sulfureto de Zinco ≥98%
Sulfureto de Zinco
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Fórmula: SZn
Peso Molecular: 97.46 g/mol
Ponto de Fusão: 1700 °C
Densidade: 4.10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011301
Número CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294