Sulfureto de Zinco ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Zinc (II) sulphide
88299.09
88299.18
88299.30
88299.09EA
51.6
EUR
88299.09
88299.18
88299.30
Sulfureto de Zinco ≥99.9% (baseado em metais)
Sulfureto de Zinco
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Fórmula:
SZn Peso Molecular: 97.46 g/mol Ponto de Fusão: 1700 °C Densidade: 4.10 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011301 Número CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 14,10160 |