Sulfureto de Zinco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40091.30
40091.09
40091.18
40091.30EA
236
EUR
40091.30
40091.09
40091.18
Sulfureto de Zinco ≥99.99% (baseado nos metais)
Sulfureto de Zinco
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Fórmula:
SZn Ponto de Fusão: 1700 °C Densidade: 4,10 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011301 Número CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 14,10160 |