Print…
Sulfureto de Zinco 99.99% (baseado em traços de metais) < 10 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
223651000 223650250 223655000
ACRO223651000EA 102 EUR
ACRO223651000 ACRO223650250 ACRO223655000
Sulfureto de Zinco 99.99% (baseado em traços de metais) < 10 µm
Sulfureto de Zinco
Fórmula: SZn
Ponto de Fusão: 1064 °C
Densidade: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011301
Número CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %