Print…
Sulfureto de cádmio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium (II) sulphide
A14544.22 A14544.0E A14544.36
A14544.22EA 33.2 EUR
A14544.22 A14544.0E A14544.36
Sulfureto de cádmio ≥98%
Sulfureto de cádmio
Purity: 98% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Fórmula: CdS
Peso Molecular: 144.48 g/mol
Ponto de Fusão: 980 °C (sublimação)
Densidade: 4.82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010922
Número CAS: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,01666