Print…
Sulfureto de cádmio ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium (II) sulphide
41511.14 41511.22
41511.14EA 450 EUR
41511.14 41511.22
Sulfureto de cádmio ≥99.99% (baseado em metais)
Sulfureto de cádmio
Purity: 99.99% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 4.82 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. Merck Reference: 14,1628 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Vacuum deposition
Fórmula: CdS
Peso Molecular: 144.48 g/mol
Ponto de Fusão: 980 °C (sublimação)
Densidade: 4.82
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010922
Número CAS: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,1628