Sulfureto de cádmio ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium (II) sulphide
38342.18
38342.30
38342.18EA
205
EUR
38342.18
38342.30
Sulfureto de cádmio ≥99.999% (baseado em metais)
Sulfureto de cádmio
Purity: 99.999%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Physical Form: Powder/Granules
Density: 4.82
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
Merck Reference: 14,1628
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Fórmula:
CdS Peso Molecular: 144.48 g/mol Ponto de Fusão: 980 °C (sublimação) Densidade: 4.82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010922 Número CAS: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,1628 |