Cadmium(II) hydroxide ≥99.98% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10662.04
10662.09
10662.14
10662.04EA
76.1
EUR
10662.04
10662.09
10662.14
Cadmium(II) hydroxide ≥99.98% (baseado nos metais), Puratronic®
Cadmium(II) hydroxide
Purity: 99.98%
CAS No.: 21041-95-2
Molecular Formula: Cd(OH)2
Formula Weight: 146.41
Physical Form: Powder
Density: 4.79
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,1620
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015995
Fórmula:
H₂CdO₂ Densidade: 4,79 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015995 Número CAS: 21041-95-2 EINECS: 244-168-5 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1620 |