Print…
Óxido de zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
544906-10G 544906-50G
SIAL544906-10GEA 46.3 EUR
SIAL544906-10G SIAL544906-50G
Óxido de zinco, Sigma-Aldrich®
Óxido de zinco
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200