Print…
Óxido de Mercúrio (II), red analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ300
1.04466.0050 1.04466.0250
1.04466.0050EA 119 EUR
1.04466.0050 1.04466.0250
Óxido de Mercúrio (II), red analysis_for, Supelco®
Óxido de Mercúrio (II)
Fórmula: HgO
Peso Molecular: 216.59 g/mol
Ponto de Fusão: > 400 °C
Densidade: 11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011045
Número CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05908
Encomendar
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid ≤ 0.03 %
Chloride (Cl) ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate) ≤ 0.025 %