Print…
Óxido de Mercúrio (II), vermelho 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16157.0B A16157.18 A16157.30
A16157.0BEA 371 EUR
A16157.0B A16157.18 A16157.30
Óxido de Mercúrio (II), vermelho 99%
Óxido de Mercúrio (II)
Purity: 99% CAS No.: 21908-53-2 Molecular Formula: HgO Formula Weight: 216.59 Odour: Odourless Melting Point: ca 500° dec. UN No.: 1641 MDL No.: MFCD00011045
Fórmula: HgO
Peso Molecular: 216.59 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 500 °C (decomposição)
Densidade: 11.14
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011045
Número CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,5882