Print…
Óxido de Mercúrio (II), vermelho 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
199991000 199995000
ACRO199991000EA 59.1 EUR
ACRO199991000 ACRO199995000
Óxido de Mercúrio (II), vermelho 99%
Óxido de Mercúrio (II)
Fórmula: HgO
Ponto de ebulição: 356,6 °C (1013 hPa)
Densidade: 11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011045
Número CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Encomendar
Appearance Orange to orange-red Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Residue after reduction ≤0.1 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %