Print…
Óxido de Mercúrio (II), amarelo ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
221082-500G 221082-5G
221082-500GEA 332.32 EUR
221082-500G 221082-5G
Óxido de Mercúrio (II), amarelo ≥99.0% ACS, Fluka™
Óxido de Mercúrio (II)
Fórmula: HgO
Peso Molecular: 216.59 g/mol
Ponto de Fusão: 400 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011045
Número CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05908
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.05 %
Insoluble in HCl Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.025 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Total N Max. 0.005 %