Print…
Óxido de Mercúrio (II), amarelo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205731000 205735000
ACRO205731000EA 64.2 EUR
ACRO205731000 ACRO205735000
Óxido de Mercúrio (II), amarelo 99+%
Óxido de Mercúrio (II)
Fórmula: HgO
Ponto de Fusão: 500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011045
Número CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm