Print…
Óxido de cádmio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
244783-100G 244783-500G
SIAL244783-100GEA 88.9 EUR
SIAL244783-100G SIAL244783-500G
Óxido de cádmio, Sigma-Aldrich®
Óxido de cádmio
Fórmula: CdO
Ponto de ebulição: 1559 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼1426 °C
Densidade: 8,15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010921
Número CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623