Print…
Óxido de cádmio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cadmium (II) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202894-25G 202894-5G
SIAL202894-25GEA 221 EUR
SIAL202894-25G SIAL202894-5G
Óxido de cádmio, Sigma-Aldrich®
Óxido de cádmio
Fórmula: CdO
Peso Molecular: 128.41 g/mol
Ponto de ebulição: 1559
Ponto de Fusão: ∼1426 °C
Densidade: 8.15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010921
Número CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,01623