Óxido de cádmio ≥99.95% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12219.36
12219.A3
12219.36EA
129
EUR
12219.36
12219.A3
Óxido de cádmio ≥99.95% (baseado nos metais)
Óxido de cádmio
Purity: 99.95%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Fórmula:
CdO Ponto de ebulição: 1559 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1430 °C Densidade: 8,15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010921 Número CAS: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1623 |