Óxido de cádmio ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium (II) oxide
10664.14
10664.22
10664.36
10664.A3
10664.14EA
148
EUR
10664.14
10664.22
10664.36
10664.A3
Óxido de cádmio ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de cádmio
Purity: 99.998%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Fórmula:
CdO Peso Molecular: 128.41 g/mol Ponto de ebulição: 1559 Ponto de Fusão: 1430 °C Densidade: 8.15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010921 Número CAS: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1623 |