Print…
Óxido de cádmio 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium (II) oxide
223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 105 EUR
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Óxido de cádmio 99%, puro
Óxido de cádmio
Fórmula: CdO
Peso Molecular: 128.41 g/mol
Ponto de ebulição: 1385 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 1426
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010921
Número CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,01623
Encomendar
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %