Print…
Iodeto de Zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Zinc (II) iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
223883-250G 223883-50G
SIAL223883-250GEA 283 EUR
SIAL223883-250G SIAL223883-50G
Iodeto de Zinco, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Zinco
Fórmula: I₂Zn
Peso Molecular: 319.2 g/mol
Ponto de ebulição: 620
Ponto de Fusão: 446
Densidade: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011299
Número CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10269