Iodeto de Zinco, ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Zinc (II) iodide
Ampulado sob árgon
35727.06
35727.14
35727.22
35727.06EA
122
EUR
35727.06
35727.14
35727.22
Iodeto de Zinco, ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Iodeto de Zinco
Purity: 99.995%
CAS No.: 10139-47-6
Molecular Formula: ZnI2
Formula Weight: 319.18
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 4.74
Melting Point: 446°
Boiling Point: 625° dec.
Merck Reference: 14,10140
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011299
Fórmula:
I₂Zn Peso Molecular: 319.2 g/mol Ponto de ebulição: 625 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 446 Densidade: 4.74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011299 Número CAS: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,10140 |