Print…
Iodeto de Zinco 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) iodide
212760050 212760250
ACRO212760050EA 57.8 EUR
ACRO212760050 ACRO212760250
Iodeto de Zinco 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Iodeto de Zinco
Fórmula: I₂Zn
Peso Molecular: 319.2 g/mol
Ponto de ebulição: 620
Ponto de Fusão: 446 °C
Densidade: 4.74 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011299
Número CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10269
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %