Print…
Iodeto de Zinco 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) iodide
208060500 208062500 208060010
ACRO208060500EA 58.1 EUR
ACRO208060500 ACRO208062500 ACRO208060010
Iodeto de Zinco 98+%, puro
Iodeto de Zinco
Fórmula: I₂Zn
Peso Molecular: 319.2 g/mol
Ponto de ebulição: 620
Ponto de Fusão: 446 °C
Densidade: 4.74 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011299
Número CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10269
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %