Print…
Iodeto demercúrio (II), vermelho Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Mercury diiodide, Mercuric iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04428.0050 1.04428.0250
1.04428.0050EA 169 EUR
1.04428.0050 1.04428.0250
Iodeto demercúrio (II), vermelho Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Iodeto de Mercúrio (II)
Fórmula: HgI₂
Peso Molecular: 454.4 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Ponto de Fusão: 259
Densidade: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011044
Número CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Encomendar
Assay (argentometric, dried sust.) ≥ 99.0 %
Solubility in Potassium iodide passes test
Soluble mercury salts (as Hg) ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials