Print…
Iodeto demercúrio (II) ≥99.0% (base seca) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercury diiodide, Mercuric iodide
12289.22 12289.36
12289.22EA 105 EUR
12289.22 12289.36
Iodeto demercúrio (II) ≥99.0% (base seca) ACS
Iodeto de Mercúrio (II)
Purity: 99.0% min CAS No.: 7774-29-0 Molecular Formula: HgI2 Formula Weight: 454.40 Physical Form: Powder Density: 6.28 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 259° Boiling Point: 350° subl. Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in boiling alcohol, ether, acetone, ethyl acetate, carbon disulfide, alkali iodides Merck Reference: 14,5879 UN No.: 1638 MDL No.: MFCD00011044
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent.
Fórmula: HgI₂
Peso Molecular: 454.4 g/mol
Ponto de ebulição: 350 °C (sublimação)
Ponto de Fusão: 259
Densidade: 6.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011044
Número CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,5879