Print…
Iodeto de cádmio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium iodide
A18079.14 A18079.22
A18079.14EA 39.3 EUR
A18079.14 A18079.22
Iodeto de cádmio ≥98%
Iodeto de cádmio
Purity: 98% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Fórmula: CdI₂
Peso Molecular: 366.22 g/mol
Ponto de ebulição: 787 °C
Ponto de Fusão: 387…389 °C
Densidade: 5.67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010920
Número CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
Merck Index: 12,01657