Iodeto de cádmio ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium iodide
43442.22
43442.14
43442.22EA
532
EUR
43442.22
43442.14
Iodeto de cádmio ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Iodeto de cádmio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: Powder
Density: 5.67
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Fórmula:
CdI₂ Peso Molecular: 366.22 g/mol Ponto de ebulição: 787 °C Ponto de Fusão: 387…389 °C Densidade: 5.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010920 Número CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1621 |