Iodeto de cádmio, ultra seco ≥99.9985% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium iodide
Ampulado sob árgon
35683.03
35683.06
35683.14
35683.03EA
43.9
EUR
35683.03
35683.06
35683.14
Iodeto de cádmio, ultra seco ≥99.9985% (baseado em metais)
Iodeto de cádmio
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.67
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Fórmula:
CdI₂ Peso Molecular: 366.22 g/mol Ponto de ebulição: 787 °C Ponto de Fusão: 387…389 °C Densidade: 5.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010920 Número CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1621 |