Print…
Iodeto de cádmio ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium iodide
13125.14 13125.22
13125.14EA 65.8 EUR
13125.14 13125.22
Iodeto de cádmio ≥99.5% (baseado em metais)
Iodeto de cádmio
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Physical Form: -40 Mesh Density: 5.67 Appearance: Green-yellow Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
In photography, process engraving and lithography, analytical chemistry, electrodeposition of Cadmium, manufacturing of phosphors, lubricants
Fórmula: CdI₂
Peso Molecular: 366.22 g/mol
Ponto de ebulição: 787 °C
Ponto de Fusão: 387…389 °C
Densidade: 5.67
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010920
Número CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1621