Print…
Iodeto de cádmio 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 152 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Iodeto de cádmio 99%
Iodeto de cádmio
Fórmula: CdI₂
Peso Molecular: 366.22 g/mol
Ponto de ebulição: 787 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 388 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010920
Número CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01657
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %